Merck
W457533
Sigma-Aldrich
Diisoamyl disulfide
≥98%
Szinonimák:
3-methyl-1-(3-methylbutyldisulfanyl)butane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H22S2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
206.41
FEMA-szám:
4575
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
Halal
szab. megfelelőség
FDA 21 CFR 117
Teszt
≥98%
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
onion; sweet
InChI
1S/C10H22S2/c1-9(2)5-7-11-12-8-6-10(3)4/h9-10H,5-8H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MPYGLNNTOXLWOB-UHFFFAOYSA-N
Jogi nyilatkozat
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)