Merck
W415655
Sigma-Aldrich
Menthyl valerate
natural (US), ≥98%, FG
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H28O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
240.38
FEMA-szám:
4156
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
Flavis-szám:
09.154
Érzékszervi:
fruity; minty; sweet
grade:
FG
Halal
Kosher
natural (US)
Ügynökség:
meets purity specifications of JECFA
élelmiszer allergén:
no known allergens
grade
FG
Halal
Kosher
natural (US)
Minőségi szint
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 117
Teszt
≥98%
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
fruity; minty; sweet
SMILES string
Fc1c(c(c(c(c1F)F)C(=O)Nc2cc3c(cc2)C4(OC3O)c5c(cc(cc5)O)Oc6c4ccc(c6)O)F)F
InChI
1S/C27H14F5NO6/c28-20-19(21(29)23(31)24(32)22(20)30)25(36)33-10-1-4-14-13(7-10)26(37)39-27(14)15-5-2-11(34)8-17(15)38-18-9-12(35)3-6-16(18)27/h1-9,26,34-35,37H,(H,33,36)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AJIMMVOZOJXJKD-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)