Merck
W401501
Sigma-Aldrich
Pyrazine
≥99%, FG
Szinonimák:
1,4-diazabenzene, 1,4-diazine, p-diazine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H4N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
80.09
FEMA-szám:
4015
Beilstein:
103905
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
14.144
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Kosher
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Teszt
≥99%
bp
115-116 °C (lit.)
mp
50-56 °C (lit.)
sűrűség
1.031 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
pungent; nutty
SMILES string
c1cnccn1
InChI
1S/C4H4N2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KYQCOXFCLRTKLS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 1
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
131.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
55 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Emily J Dennis et al.
Nature, 562(7725), 119-123 (2018-09-28)
DEET (N,N-diethyl-meta-toluamide) is a synthetic chemical identified by the US Department of Agriculture in 1946 in a screen for repellents to protect soldiers from mosquito-borne diseases1,2. Since its discovery, DEET has become the world's most widely used arthropod repellent and
Nicole Favreau-Farhadi et al.
Journal of food science, 80(10), C2140-C2146 (2015-09-27)
Rosmarinic acid and Epigallocatechin gallate concentrations were studied as natural inhibitors of Maillard browning in glucose/glycine model systems, and in bakery rolls and applesauce. The concentrations of the inhibitors were varied to determine the highest level of inhibition without a
Gustavo Luis Leonardo Scalone et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 63(22), 5364-5372 (2015-05-15)
Pyrazines are specific Maillard reaction compounds known to contribute to the unique aroma of many products. Most studies concerning the generation of pyrazines in the Maillard reaction have focused on amino acids, while little information is available on the impact