Fontos dokumentumok
P57204
Pyridazine
98%
Szinonimák:
1,2-Diazabenzene, 1,2-Diazine, o-Diazine
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.524 (lit.)
bp
208 °C (lit.)
mp
−8 °C (lit.)
sűrűség
1.103 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
c1ccnnc1
InChI
1S/C4H4N2/c1-2-4-6-5-3-1/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PBMFSQRYOILNGV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- As a building block to synthesize N-phenyl-4-pyrazolo[1,5-b]pyridazin-3-yl-pyrimidin-2-amine derivatives as GSK-3 inhibitors.
- As a starting material in the synthesis of pharmacologically important pyrrolo[1,2-b]pyridazine derivatives.
- To prepare 1-(6-ethoxy-6-oxohexyl)pyridazin-1-ium bromide and 1-(2-bromoacetyl) pyridazinium bromide ionic liquids as corrosion inhibitors of steel under acidic conditions.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
185.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
85 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?