Fontos dokumentumok
131695
Pyrimidine
≥98.0%
Szinonimák:
1,3-Diazine, Metadiazine, m-Diazine
Teszt
≥98.0%
törésmutató
n20/D 1.504 (lit.)
bp
123-124 °C (lit.)
mp
19-22 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: soluble
alcohols: soluble
diethyl ether: soluble
sűrűség
1.016 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
c1cncnc1
InChI
1S/C4H4N2/c1-2-5-4-6-3-1/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CZPWVGJYEJSRLH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
kiegészítő
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
93.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
34 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?