Merck
W276804
Sigma-Aldrich
Nerolin bromelia
≥99%, FG
Szinonimák:
2-Ethoxynaphthalene, 2-naphthol ethyl ether, Ethyl 2-naphthyl ether, Neroline, beta-naphthol ethyl ether, beta-naphthyl ethyl ether, bromelia, ethyl beta-naphtholate, ethyl beta-naphthyl ether, nerolin bromelia
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H12O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
172.22
FEMA-szám:
2768
Beilstein:
2042397
EC-szám:
Európai Tanács szám:
2058
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
4.033
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
floral; citrus
grade:
FG
Kosher
biológiai forrás:
synthetic
Ügynökség:
meets requirements for JECFA
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Kosher
Ügynökség
meets requirements for JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Teszt
≥99%
eredet
China origin
mp
35-37 °C (lit.)
oldhatóság
alcohol: soluble
dipropylene glycol: soluble
isopropyl myristate: soluble
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
floral; citrus
SMILES string
CCOc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H12O/c1-2-13-12-8-7-10-5-3-4-6-11(10)9-12/h3-9H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GUMOJENFFHZAFP-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Nerolin bromelia is an alkyl ether of 2-naphthol, which is generally used as a perfume and flavoring compound.
Alkalmazás
The fluorescence of 2-Ethoxynaphthalene has been shown to be weakly quenched by m-dimethlphthalate and methyl benzoate. Importantly, at increased concentration methyl benzoate enhances the fluorescence by increasing the polarity of the solvent .
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Etherification of β-naphthol with alkanols using modified clays and sulfated zirconia
Yadav GD and Krishnan MS
Industrial & Engineering Chemistry Research, 37(8), 3358-3365 (1998)
Preparation and characterization of zeolite catalysts for etherification reaction
Kim JW, et al.
Catalysis Today, 87(1-4), 195-203 (2003)