Fontos dokumentumok
W347809
1-Butanethiol
≥98%
Szinonimák:
Butyl mercaptan, Mercaptan C4
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
Kosher
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
gőzsűrűség
3.1 (vs air)
gőznyomás
83 mmHg ( 37.7 °C)
Teszt
≥98%
törésmutató
n20/D 1.443 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
sűrűség
0.842 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
sulfurous
SMILES string
CCCCS
InChI
1S/C4H10S/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WQAQPCDUOCURKW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Jogi nyilatkozat
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
53.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
12 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?