Merck
W427100
Sigma-Aldrich
2-Decanone
≥98%
Szinonimák:
Methyl octyl ketone
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)7COCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
156.27
FEMA-szám:
4271
Beilstein:
1747463
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
7.150
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
szab. megfelelőség
FDA 21 CFR 117
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Teszt
≥98%
törésmutató
n20/D 1.425 (lit.)
bp
211 °C (lit.)
mp
3.5 °C (lit.)
sűrűség
0.825 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
orange
SMILES string
CCCCCCCCC(C)=O
InChI
1S/C10H20O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10(2)11/h3-9H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZAJNGDIORYACQU-UHFFFAOYSA-N
Jogi nyilatkozat
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
186.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
86 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Peter S Toth et al.
The Analyst, 140(6), 1947-1954 (2015-02-11)
Two-phase voltammetry has been carried out using a reverse cell configuration, i.e. with the lower density organic solvent on the top of the aqueous solution in the cell, where the organic solvents contain either nitrile or ketone functional groups. The
Pascal Fuchsmann et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 63(34), 7511-7521 (2015-08-01)
To establish the odor profiles of three differently fabricated commercial Swiss Tilsit cheeses, analyses were conducted using headspace solid-phase microextraction gas chromatography-mass spectrometry/pulsed flame photometric detection and gas chromatography-olfactometry to identify and quantitate volatile compounds. In addition, odor quality and
Brian D Fitz et al.
Journal of chromatography. A, 1392, 82-90 (2015-03-31)
Low thermal mass gas chromatography (LTM-GC) was evaluated for rapid, high peak capacity separations with three injection methods: liquid, headspace solid phase micro-extraction (HS-SPME), and direct vapor. An Agilent LTM equipped with a short microbore capillary column was operated at