Merck
W329800
Sigma-Aldrich
3-Mercapto-2-butanone
≥95%, FG
Szinonimák:
3-sulfanylbutan-2-one
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH(SH)COCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
104.17
FEMA-szám:
3298
EC-szám:
Európai Tanács szám:
11497
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
12.047
NACRES:
NA.21
grade:
FG
Halal
Kosher
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Teszt
≥95%
bp
48-49 °C/15 mmHg (lit.)
sűrűség
1.035 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
meaty; onion; roasted; sulfurous
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(S)C(C)=O
InChI
1S/C4H8OS/c1-3(5)4(2)6/h4,6H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XLMPYCGSRHSSSX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
3-Mercapto-2-butanone is a sulfur-containing flavor compound mainly found in meat and meat products. It is formed by the Maillard reaction between sugars and cysteine or thiamin, which are known precursors for meat-like flavorings.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Taste at 0.3-1.0 ppm
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
117.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
47.2 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Aroma volatiles from meatlike Maillard systems.
Mottram DS & Whitfield FB.
ACS Symp. Ser., 543, 180?191-180?191 (1994)
Origin of carbons in sulfur-containing aroma compounds from the Maillard reaction of xylose, cysteine and thiamine
Cerny C.
LWT--Food Science and Technology, 40(8), 1309-1315 (2007)
Important sulfur-containing aroma volatiles in meat.
Mottram DS & Madruga MS
ACS Symp. Ser., 564, 180?187-180?187 (1994)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 26, 70-70 (2001)
Flavour formation in meat and meat products: a review.
Mottram DS
Food Chemistry, 62(4), 415-424 (1998)