Merck
W362320
Sigma-Aldrich
5-Ethyl-4-hydroxy-2-methyl-3(2H)-furanone
≥96%, natural (US), FG
Szinonimák:
Ethyl furanone, Homofuraneol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H10O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
142.15
FEMA-szám:
3623
Enzyme Commission szám:
248-513-0
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
Flavis-szám:
13.084
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
botanical
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural (US)
Ügynökség
follows IFRA guidelines
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.510
Teszt
≥96%
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
berry; wine-like
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C7H10O3/c1-3-5-7(9)6(8)4(2)10-5/h4,9H,3H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QJYOEDXNPLUUAR-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
183.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
84 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)