Merck
W272302
Sigma-Aldrich
Methyl β-naphthyl ketone
≥99%, FCC, FG
Szinonimák:
2-Acetonaphthone, 2′-Acetonaphthone, 2-Acetylnaphthalene, Methyl 2-naphthyl ketone
About This Item
Lineáris képlet:
C10H7COCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
170.21
FEMA-szám:
2723
Beilstein:
774965
EC-szám:
Európai Tanács szám:
147
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
7.013
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
orange; floral; sweet
grade:
FG
Kosher
biológiai forrás:
synthetic
Ügynökség:
meets purity specifications of JECFA
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Kosher
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Teszt
≥99%
bp
300-301 °C (lit.)
mp
52-56 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
orange; floral; sweet
SMILES string
CC(=O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H10O/c1-9(13)11-7-6-10-4-2-3-5-12(10)8-11/h2-8H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XSAYZAUNJMRRIR-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Methyl β-naphthyl ketone can be used as a flavoring agent for its orange blossom like odor.
Piktogramok
Environment
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
334.4 °F - DIN 51758
Lobbanási pont (C)
168 °C - DIN 51758
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Dictionary of Food ingredients, 90-90 (2013)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 28, 104-104 (2003)
Russell J Chedgy et al.
Phytochemistry, 113, 149-159 (2015-01-07)
Salicinoids are phenolic glycosides (PGs) characteristic of the Salicaceae and are known defenses against insect herbivory. Common examples are salicin, salicortin, tremuloidin, and tremulacin, which accumulate to high concentrations in the leaves and bark of willows and poplars. Although their