Merck
W340707
Sigma-Aldrich
trans-2-Methyl-2-butenal
sum of isomers, ≥99%, FG
Szinonimák:
Tiglic aldehyde, (E)-2-Methylbut-2-enal, trans-2,3-Dimethylacrolein, trans-2-Methyl-2-butenal, Tiglinaldehyde
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH=C(CH3)CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
84.12
FEMA-szám:
3407
Beilstein:
1698207
Európai Tanács szám:
2281
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
5.095
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
green; fruity
grade:
FG
Halal
Kosher
biológiai forrás:
synthetic
Ügynökség:
meets purity specifications of JECFA
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Teszt
≥99%
szennyeződések
<2.0% tiglic acid
törésmutató
n20/D 1.448 (lit.)
bp
116-119 °C/752 mmHg (lit.)
116-122 °C
sűrűség
0.869 g/mL at 20 °C
0.871 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
green; fruity
SMILES string
C\C=C(/C)C=O
InChI
1S/C5H8O/c1-3-5(2)4-6/h3-4H,1-2H3/b5-3+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ACWQBUSCFPJUPN-HWKANZROSA-N
Általános leírás
trans-2-Methyl-2-butenal is one of the major volatile constituents of coriander and olive oil.
Alkalmazás
  • Gas-Phase Reaction of trans-2-Methyl-2-butenal with Cl: Kinetics, Gaseous Products, and SOA Formation.: This study provides a comprehensive analysis of the atmospheric reactions involving trans-2-Methyl-2-butenal, highlighting its impact on air quality and secondary organic aerosol (SOA) formation. Such insights are crucial for environmental chemists and policymakers aiming to understand and mitigate air pollution (Antiñolo et al., 2020).
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
69.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
21 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Characterisation of 39 varietal virgin olive oils by their volatile compositions.
Luna G, et al.
Food Chemistry, 98(2), 243-252 (2006)
Free and glycosidically bound volatiles in coriander herb (Coriandrum sativum).
Padmakumari KP.
Journal of Essential Oil-Bearing Plants, 11(6), 615-622 (2008)
Pingxi Xu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(46), 16592-16597 (2014-10-29)
Insect repellents are important prophylactic tools for travelers and populations living in endemic areas of malaria, dengue, encephalitis, and other vector-borne diseases. DEET (N,N-diethyl-3-methylbenzamide) is a 6-decade-old synthetic repellent, which is still considered the gold standard of mosquito repellents. Mosquitoes