Fontos dokumentumok
T35203
trans-2,3-Dimethylacrylic acid
98%
Szinonimák:
Tiglic acid, trans-2,3-Dimethylacrylic acid, trans-2-Methyl-2-butenoic acid
Teszt
98%
bp
95-96 °C/12 mmHg (lit.)
mp
61-64 °C (lit.)
sűrűség
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C\C=C(/C)C(O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-4(2)5(6)7/h3H,1-2H3,(H,6,7)/b4-3+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UIERETOOQGIECD-ONEGZZNKSA-N
Related Categories
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
203.0 °F
Lobbanási pont (C)
95 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?