Fontos dokumentumok
D138606
3,3-Dimethylacrylic acid
97%
Szinonimák:
3-Methyl-2-butenoic acid, 3,3-Dimethylacrylic acid, 3-Methylcrotonic acid, Senecioic acid
Teszt
97%
Forma
solid
bp
194-195 °C (lit.)
mp
65-70 °C (lit.)
SMILES string
C\C(C)=C\C(O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(2)3-5(6)7/h3H,1-2H3,(H,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YYPNJNDODFVZLE-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
200.1 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
93.4 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?