Merck
W342300
Sigma-Aldrich
trans-2-Undecenal
≥95%, stabilized, FG
Szinonimák:
(E)-2-Undecenal
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)7CH=CHCHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
168.28
FEMA-szám:
3423
EC-szám:
Európai Tanács szám:
11827
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
5.184
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
orange; citrus; fruity
grade:
FG
Halal
Kosher
biológiai forrás:
synthetic
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Teszt
≥95%
tartalmazhat
<0.50% alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
szennyeződések
0.1-3.5% cis-2-undecenal
törésmutató
n20/D 1.457 (lit.)
bp
115 °C/10 mmHg (lit.)
sűrűség
0.849 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
orange; citrus; fruity
SMILES string
[H]C(=O)\C([H])=C(/[H])CCCCCCCC
InChI
1S/C11H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h9-11H,2-8H2,1H3/b10-9+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PANBRUWVURLWGY-MDZDMXLPSA-N
Általános leírás
trans-2-undecenal is mainly formed due to the oxidation of triolein while heating. It occurs naturally in coriander, fresh red pepper and watermelon.
Piktogramok
Environment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F
Lobbanási pont (C)
113 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Identification of some volatile compounds from Citrullus vulgaris.
Kemp TR.
Phytochemistry, 14(12), 2637-2638 (1975)
Quantitation of volatile compounds in heated triolein by static headspace capillary gas chromatography/infrared spectroscopy-mass spectrometry.
Mahungu SM, et al.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 71(4), 453-455 (1994)
Volatiles of fresh and commercial sweet red pepper pastes: processing methods and microwave assisted extraction
Gogus F, et al.
International journal of food properties, 18(8), 1625-1634 (2015)
Composition of coriander leaf volatiles.
Potter TL & Fagerson IS.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 38(11), 2054-2056 (1990)
Jie Sun et al.
Food chemistry, 338, 127838-127838 (2020-08-22)
The potent aroma compounds in butter from four kinds of Chinese butter hotpot seasoning were first investigated by analyzing the isolates from solid-phase microextraction. A total of 49 aroma compounds were identified, and 23 of them were highly correlated with