Merck
W320900
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-thiophenecarboxaldehyde
FG
Szinonimák:
bread thiophene, NSC 87542
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H6OS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
126.18
FEMA-szám:
3209
Beilstein:
106896
EC-szám:
Európai Tanács szám:
2203
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
15.004
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
törésmutató
n20/D 1.583 (lit.)
bp
114 °C/25 mmHg (lit.)
sűrűség
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
almond; bread; cherry; sweet
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(C)s1
InChI
1S/C6H6OS/c1-5-2-3-6(4-7)8-5/h2-4H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VAUMDUIUEPIGHM-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
172.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
78 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)