Fontos dokumentumok
172839
2-Tridecanone
99%
Szinonimák:
Methyl undecyl ketone
Teszt
99%
Forma
solid
törésmutató
n20/D 1.435 (lit.)
bp
134 °C/10 mmHg (lit.)
263 °C (lit.)
mp
24-27 °C (lit.)
sűrűség
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ketone
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(C)=O
InChI
1S/C13H26O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(2)14/h3-12H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CYIFVRUOHKNECG-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
224.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
107 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?