Fontos dokumentumok
C1100000
Chlorambucil
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
4-(4-[Bis(2-chloroethyl)amino]phenyl)butyric acid, 4-[Bis(2-chloroethyl)amino]benzenebutyric acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
chlorambucil
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCCc1ccc(cc1)N(CCCl)CCCl
InChI
1S/C14H19Cl2NO2/c15-8-10-17(11-9-16)13-6-4-12(5-7-13)2-1-3-14(18)19/h4-7H,1-3,8-11H2,(H,18,19)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JCKYGMPEJWAADB-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)