Merck
W324125
Sigma-Aldrich
Trimethylamine solution
25 wt. % in H2O, FG
Szinonimák:
N,N-dimethylmethanamine
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
59.11
FEMA-szám:
3241
Beilstein:
956566
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
11.009
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
fishy; meaty; oily
grade:
FG
Kosher
biológiai forrás:
synthetic
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Kosher
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
koncentráció
25 wt. % in H2O
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
fishy; meaty; oily
SMILES string
CN(C)C
InChI
1S/C3H9N/c1-4(2)3/h1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
37.4 °F
Lobbanási pont (C)
3 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)