Fontos dokumentumok
W550132
Trimethylamine solution
25 wt. % in propylene glycol
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
szab. megfelelőség
FDA 21 CFR 117
koncentráció
25 wt. % in propylene glycol
törésmutató
n20/D 1.356
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
fishy
SMILES string
CN(C)C
InChI
1S/C3H9N/c1-4(2)3/h1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-4.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-20 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?