Fontos dokumentumok
41284
Trimethylamine hydrochloride
analytical standard
Szinonimák:
Trimethylammonium chloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥98.5% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
szennyeződések
≤1.5% water
mp
283-284 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
Cl[H].CN(C)C
InChI
1S/C3H9N.ClH/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SZYJELPVAFJOGJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Meat food products using ion mobility spectrometry (IMS).
- Fish samples using capillary gas chromatography (GC), high-resolution gas chromatography (HRGC)-olfactometry and ion interaction chromatography (ion-pair chromatography).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?