Fontos dokumentumok
W293008
p-Propyl anisole
≥99%, FCC, FG
Szinonimák:
Dihydroanethole
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Teszt
≥99%
törésmutató
n20/D 1.504 (lit.)
bp
215 °C (lit.)
sűrűség
0.941 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
anise; sweet
SMILES string
CCCc1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C10H14O/c1-3-4-9-5-7-10(11-2)8-6-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KBHWKXNXTURZCD-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
194.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
90 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?