Fontos dokumentumok
W243000
Ethyl cinnamate
≥98%, stabilized, FCC, FG
Szinonimák:
3-Phenyl-2-propenoic acid ethyl ester, Ethyl 3-phenyl-2-propenoate, NSC 6773
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Teszt
≥98%
tartalmaz
synthetic α-tocopherol as stabilizer
törésmutató
n20/D 1.558 (lit.)
bp
271 °C (lit.)
mp
6-8 °C (lit.)
sűrűség
1.049 g/mL at 20 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
cinnamon; spicy; fruity; balsamic; sweet
SMILES string
CCOC(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C11H12O2/c1-2-13-11(12)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-9H,2H2,1H3/b9-8+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KBEBGUQPQBELIU-CMDGGOBGSA-N
Alkalmazás
- Decoding the Effect of Running on Flavor Perception Changes during Consumption of Sports Drinks.: This study explores how physical exercise affects the perception of flavors in sports drinks, with ethyl cinnamate playing a role in altering taste perception during and after running (Pu et al., 2024).
- Ethyl cinnamate suppresses tumor growth through anti-angiogenesis by attenuating VEGFR2 signal pathway in colorectal cancer.: This paper discusses the inhibitory effects of ethyl cinnamate on tumor growth in colorectal cancer by interfering with the VEGFR2 signaling pathway, thereby reducing angiogenesis and tumor progression (Wang et al., 2024).
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?