Merck
W355305
Sigma-Aldrich
Isophorone
≥97%, FG
Szinonimák:
3,5,5-Trimethyl-2-cyclohexen-1-one
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H14O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
138.21
FEMA-szám:
3553
Beilstein:
1280721
EC-szám:
Európai Tanács szám:
4011
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
7.126
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
green; musty; cooling; camphoraceous; woody; fruity; sweet
grade:
FG
biológiai forrás:
synthetic
Ügynökség:
meets purity specifications of JECFA
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
gőzsűrűség
4.77 (vs air)
gőznyomás
0.2 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥97%
öngyulladási hőmérséklet
864 °F
robbanási határérték
3.8 %
törésmutató
n20/D 1.476 (lit.)
bp
213-214 °C (lit.)
mp
−8 °C (lit.)
sűrűség
0.923 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
green; musty; cooling; camphoraceous; woody; fruity; sweet
SMILES string
CC1=CC(=O)CC(C)(C)C1
InChI
1S/C9H14O/c1-7-4-8(10)6-9(2,3)5-7/h4H,5-6H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HJOVHMDZYOCNQW-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Odor at 1.0%
Taste at 30 ppm
Egyéb megjegyzések
Natural occurrence: Burley tobacco, cranberry, macadamia nuts, peas, roasted filbert, saffron, wine and osmanthus.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
204.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
96.0 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Mourad Daoubi et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 53(15), 6035-6039 (2005-07-21)
Diisophorone (1) was tested against two strains of the necrotrophic plant pathogen Botrytis cinerea. Fungal sensitivity varied according to the strain. B. cinera 2100 was more sensitive than B. cinereaUCA992: its mycelial growth was significantly inhibited at concentrations of 50
J L O'Donoghue et al.
Mutation research, 206(2), 149-161 (1988-10-01)
3 ketone solvents (methyl ethyl ketone (MEK), methyl isobutyl ketone (MiBK), and isophorone) were tested for potential genotoxicity. The assays of MEK and MiBK included the Salmonella/microsome (Ames) assay, L5178Y/TK+/- mouse lymphoma (ML) assay, BALB/3T3 cell transformation (CT) assay, unscheduled
Hiroyuki Kataoka et al.
Journal of chromatography. A, 1155(1), 100-104 (2007-04-27)
A simple and sensitive method for the determination of isophorone in food samples was developed by headspace solid-phase microextraction (HS-SPME) coupled with gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). Isophorone was separated within 10 min by GC-MS using a DB-1 capillary column and
Shilpa C Mhadgut et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (8)(8), 984-985 (2004-04-08)
The sonochemical asymmetric hydrogenation of isophorone (3,3,5-trimethyl-2-cyclohexenone) by proline-modified Pd/Al2O3 catalysts is described; presonication of a commercial Pd/Al2O3-proline catalytic system resulted in highly enhanced enantioselectivities (up to 85% ee).
Bojidarka B Ivanova
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 65(5), 1035-1040 (2006-07-11)
Possibilities of linear-dichroic infrared (IR-LD) spectroscopy based on oriented solid samples as suspension in nematic liquid crystal have been applied for detailed experimental IR-band assignment and structural information of 2-[5,5-dimethyl-3-(2-phenyl-vinil)-cyclohex-2-enylidene]-malononitrile, 2-[5,5-dimethyl-3-[2-(2-methoxyphenyl)vinyl]cyclo-hex-2-enylidene]malononitrile and 2-[3-[2-(2,4-dimethoxyphenyl)vinyl]-5,5-dimethylcyclohex-2-enylidene]malononitrile. The data of last two compounds have