Merck
W272906
Sigma-Aldrich
Methyl 2-octynoate
≥99%, stabilized, FCC, FG
Szinonimák:
Methyl heptine carbonate, NSC 72098
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)4C≡CCO2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
154.21
FEMA-szám:
2729
Beilstein:
1756887
EC-szám:
Európai Tanács szám:
481
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
9.158
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
green; vegetable; violet
grade:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
biológiai forrás:
synthetic
Ügynökség:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Teszt
≥99%
tartalmaz
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
összetétel
contains IFRA and 1223/2009 restricted Methyl 2-octynoate
törésmutató
n20/D 1.446 (lit.)
bp
217-220 °C (lit.)
sűrűség
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
green; vegetable; violet
SMILES string
CCCCCC#CC(=O)OC
InChI
1S/C9H14O2/c1-3-4-5-6-7-8-9(10)11-2/h3-6H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FRLZQXRXIKQFNS-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1A
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
192.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
89 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
I Takanami et al.
Gan no rinsho. Japan journal of cancer clinics, 30(4), 340-343 (1984-04-01)
Results of methyl heptine carbonate skin tests were compared with DNCB skin test results in 155 patients with chest diseases. Reactions to methyl heptine carbonate and DNCB were similar in 142 of 155 patients (92%). Forty-two lung cancer patients and
Andre H St Amant et al.
Journal of the American Chemical Society, 141(34), 13619-13624 (2019-08-08)
Herein, we report the development of a scalable and synthetically robust building block based on norbornadiene (NBD) that can be broadly incorporated into a variety of macromolecular architectures using traditional living polymerization techniques. By taking advantage of a selective and
Jurij J Hostynek et al.
Cutaneous and ocular toxicology, 25(4), 259-271 (2006-12-13)
The fragrance material methyl heptine carbonate has been cited as a moderately frequent cause of cosmetics-related allergic contact dermatitis. A review of the literature shows that when the underlying clinical data are analyzed, there is only one published case where
[Cutaneous delayed hypersensitivity to methyl hepatine carbonate in pulmonary tuberculosis].
I Takanami
Nihon Kyobu Shikkan Gakkai zasshi, 24(10), 1066-1070 (1986-10-01)
[Newly recognized primary sensitizers, methyl heptine carbonate and costus root oil to evaluate cutaneous delayed hypersensitivity on various chest diseases (author's transl)].
I Takanami
Nihon Kyobu Shikkan Gakkai zasshi, 19(7), 478-486 (1981-07-01)