Fontos dokumentumok
506345
Sigma-Aldrich
Palmitic Acid
Szinonimák:
Palmitic Acid, Hexadecanoic Acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H32O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
256.42
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.77
Teszt
≥99% (GC)
Minőségi szint
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szennyeződések
≤0.05% sulfated ash
szín
white
oldhatóság
hot ethanol: soluble
kation nyomok
Fe: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
10-30°C
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: no
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Lobbanási pont (F)
235.4 °F
Lobbanási pont (C)
113 °C