Merck
W239402
Sigma-Aldrich
α,α-Dimethylphenethyl butyrate
≥95%, FCC, FG
Szinonimák:
(1-cyclohexyl-2-methylpropan-2-yl) butanoate, Benzyl dimethyl carbinol butyrate, Benzyl dimethyl carbinyl butyrate, Dimethyl benzyl carbinyl butyrate, dmbc butyrate
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2CH2CO2C(CH3)2CH2C6H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
220.31
FEMA-szám:
2394
EC-szám:
Európai Tanács szám:
2084
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
9.232
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
green; fruity; floral; herbaceous
grade:
FG
Halal
Kosher
biológiai forrás:
synthetic
Ügynökség:
meets requirements for JECFA
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
Ügynökség
meets requirements for JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Teszt
≥95%
törésmutató
n20/D 1.4839 (lit.)
bp
237-255 °C (lit.)
sűrűség
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
green; fruity; floral; herbaceous
SMILES string
CCCC(=O)OC(C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C14H20O2/c1-4-8-13(15)16-14(2,3)11-12-9-6-5-7-10-12/h5-7,9-10H,4,8,11H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SHSGYHAHMQLYRB-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
α,α-Dimethylphenethyl butyrate belongs to the fragrance structural group aryl alkyl alcohol simple acid esters (AAASAE). The compound has a mild, herbaceous odor. It is a fragrance ingredient used in various non-cosmetic products, such as detergents, household cleansers, and shampoos. It is also found in decorative cosmetics, toiletries, and shampoos.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
242.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
117 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Fragrance material review on 1, 1-dimethyl-2-phenylethyl butyrate
McGinty D, et al.
Food And Chemical Toxicology, 50, S439-S442 (2012)