Fontos dokumentumok
P0090000
Palmitic acid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
1-Pentadecanecarboxylic acid, C16:0, Cetylic acid, Hexadecanoic acid, NSC 5030, PamOH
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
Ügynökség
EP Reference Standard
gőznyomás
10 mmHg ( 210 °C)
API-család
palmitic acid
gyártó/kereskedő neve
EDQM
bp
271.5 °C/100 mmHg (lit.)
mp
61-62.5 °C (lit.)
sűrűség
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Lobbanási pont (F)
235.4 °F
Lobbanási pont (C)
113 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)