Merck
W253901
Sigma-Aldrich
γ-Heptalactone
≥98%, FCC, FG
Szinonimák:
(±)-4-Heptanolide, (±)-γ-Propyl-γ-butyrolactone, (±)-Dihydro-5-propyl-2(3H)-furanone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H12O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
128.17
FEMA-szám:
2539
Beilstein:
109569
EC-szám:
Európai Tanács szám:
2253
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
10.020
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
coconut; creamy; sweet
grade:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
biológiai forrás:
synthetic
Ügynökség:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Teszt
≥98%
törésmutató
n20/D 1.442 (lit.)
bp
61-62 °C/2 mmHg (lit.)
sűrűség
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
coconut; creamy; sweet
SMILES string
CCCC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C7H12O2/c1-2-3-6-4-5-7(8)9-6/h6H,2-5H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VLSVVMPLPMNWBH-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CYP1A2(1544)
Általános leírás
γ-Heptalactone is a volatile flavor compound found in mangoes, strawberries, pineapples as well as in some dairy products. It is used as a flavoring agent in the food and cosmetic industry.
Alkalmazás
  • Enzymes with Lactonase Activity against Fungal Quorum Molecules as Effective Antifungals.: This study investigates the potential of lactonase enzymes in combating fungal infections by disrupting fungal communication systems. The findings indicate significant antifungal activity, suggesting applications in developing new antifungal treatments (Efremenko et al., 2024).
  • Product study of the reactions of gamma-caprolactone and gamma-heptalactone initiated by OH radicals at 298 K and atmospheric pressure: Formation of acyl peroxynitrates (APN).: This research explores the chemical reactions of gamma-heptalactone with OH radicals, leading to the formation of acyl peroxynitrates, which are significant in atmospheric chemistry and pollution studies (Baptista et al., 2023).
  • Effect of gamma-Heptalactone on the Morphology and Production of Monascus Pigments and Monacolin K in Monascus purpureus.: The paper examines how gamma-heptalactone influences the production of bioactive compounds in Monascus purpureus, with implications for food and pharmaceutical industries (Shi et al., 2022).
  • RIFM fragrance ingredient safety assessment, gamma-heptalactone, CAS Registry Number 105-21-5.: This safety assessment evaluates gamma-heptalactone as a fragrance ingredient, ensuring its safe use in various consumer products (Api et al., 2019).
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Mango flavor
Chauhan OP, et al.
Handbook of Acid-Base Indicators, 319-319 (2010)
Insights into protein recognition for γ-lactone essences and the effect of side chains on interaction via microscopic, spectroscopic, and simulative technologies
Sun Q, et al.
Food Chemistry, 278, 127-135 (2019)
Identification, quantitation and sensorial contribution of lactones in brandies between China and France
LiYuanyi, et al.
Food Chemistry, 129761-129761 (2021)
Laura E Korhonen et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(11), 3808-3815 (2005-05-27)
The purpose of this study was to determine the cytochrome P450 1A2 (CYP1A2) inhibition potencies of structurally diverse compounds to create a comprehensive three-dimensional quantitative structure-activity relationship (3D-QSAR) model of CYP1A2 inhibitors and to use this model to predict the