Fontos dokumentumok
218405
3-Octanol
99%
Szinonimák:
Ethyl pentyl carbinol
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
~4.5 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
~1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.426 (lit.)
bp
174-176 °C (lit.)
sűrűség
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
CCCCCC(O)CC
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h8-9H,3-7H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NMRPBPVERJPACX-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
154.4 °F
Lobbanási pont (C)
68 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?