Merck
W323713
Sigma-Aldrich
2,3,5,6-Tetramethylpyrazine
greener alternative
natural, ≥98%, FG
Szinonimák:
Chuanxingzine, Ligustrazine, Tetrapyrazine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H12N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
136.19
FEMA-szám:
3237
Beilstein:
113100
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
14.018
NACRES:
NA.21
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Minőségi szint
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Teszt
≥98%
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
szennyeződések
≤2.0% water (Karl Fischer)
bp
190 °C (lit.)
mp
77-80 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
környezetbarátabb alternatív kategória
Érzékszervi
chocolate; coffee; fatty; musty; nutty
SMILES string
Cc1nc(C)c(C)nc1C
InChI
1S/C8H12N2/c1-5-6(2)10-8(4)7(3)9-5/h1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FINHMKGKINIASC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2,3,5,6-Tetramethylpyrazine is one of the main volatile aroma compounds in roasted cocoa beans and maple syrup.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Alkalmazás
  • Booklice Liposcelis bostrychophila are efficiently attracted by the combination of 2,3,5,6-tetramethylpyrazine and ultraviolet light.: This study demonstrates that the combination of 2,3,5,6-tetramethylpyrazine and ultraviolet light effectively attracts booklice, suggesting a potential application for pest management in stored product environments (Tanaka et al., 2024).
  • 2,3,5,6-Tetramethylpyrazine protects retinal photoreceptors against endoplasmic reticulum stress by modulating ATF4-mediated inhibition of PRP aggregation.: The research highlights the neuroprotective effects of 2,3,5,6-tetramethylpyrazine, showing its potential in treating retinal diseases by protecting photoreceptors from stress-induced damage (Huang et al., 2021).
  • Tetramethylpyrazine-Inducible Promoter Region from Rhodococcus jostii TMP1.: The study identifies a promoter region in Rhodococcus jostii TMP1 that is inducible by tetramethylpyrazine, which could be utilized in genetic engineering and biotechnology applications (Stanislauskienė et al., 2018).
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Quantitation of alkylpyrazines in maple syrup, maple flavors and non-maple syrups.
Akochi-KE, et al.
Food Research International, 27(5), 451-457 (1994)
Donghui Xu et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 49(5), 2012-2021 (2018-09-24)
Ligustrazine (LSZ) has been identified as an antitumor agent against some types of cancers. Nevertheless, its ability to inhibit growth, migration and invasion of medulloblastoma cells is still unclear. This study aimed to explore the effect of LSZ on Daoy
Hongfei Chen et al.
European journal of medicinal chemistry, 46(11), 5609-5615 (2011-10-14)
A series of novel ligustrazinyloxy-cinnamic acid derivatives were designed, synthesized and evaluated for their inhibitory effect on adenosine diphosphate (ADP)-induced platelet aggregation in vitro, and also assayed for their protective effect against hydrogen peroxide (H(2)O(2))-induced oxidative damage on ECV-304 cells.
Xian-Chao Cheng et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 15(10), 3315-3320 (2007-03-27)
A series of novel Ligustrazine derivatives was designed, synthesized, and assayed for their protective effects on damaged ECV-304 cells and antiplatelet aggregation activities. The results showed that most Ligustrazine derivatives exhibited lower EC(50) values for protective effects on the ECV-304
Xian-Chao Cheng et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(8), 3018-3024 (2009-03-31)
A series of novel acylpiperazinyl Ligustrazine derivatives was designed, synthesized, and their protective effects on damaged ECV-304 cells and antiplatelet aggregation activities were evaluated. The results showed that compound E33 displayed most potential protective effects on the ECV-304 cells damaged