Fontos dokumentumok
8.03209
Sigma-Aldrich
1,1-Dichloroethylene
(stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
Szinonimák:
1,1-Dichloroethylene, Vinylidene chloride
Méret kiválasztása
100 ML
8 960,00 Ft
1 L
20 800,00 Ft
30 KG
272 000,00 Ft
8 960,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 ML
8 960,00 Ft
1 L
20 800,00 Ft
30 KG
272 000,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
Cl2C=CH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
96.94
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
EC index szám:
200-864-0
NACRES:
NA.22
8 960,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
gőznyomás
665 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
520 °C
robbanási határérték
8.4-16.5 % (v/v)
bp
31.2-31.7 °C/1013 hPa
mp
-122 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point -25 °C
oldhatóság
2.5 g/L
sűrűség
1.21 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ClC(=C)Cl
InChI
1S/C2H2Cl2/c1-2(3)4/h1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LGXVIGDEPROXKC-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Thermodynamics and Kinetics for the Dechlorination of 1, 1-Dichloroethylene by Pd/Fe Nanoparticles: This study discusses the dechlorination mechanisms and the efficiency of Pd/Fe nanoparticles, offering insights into the thermodynamic and kinetic aspects of the process. (Ji et al., 2015).
  • Kinetics of the Aerobic Co-metabolism of 1,1-Dichloroethylene: Research on the aerobic degradation of 1,1-Dichloroethylene by a novel benzene-grown culture, providing insights into environmental bioremediation strategies. (Wang et al., 2014).
  • Discovery of an Inducible Toluene Monooxygenase That Co-oxidizes 1,4-Dioxane and 1,1-Dichloroethylene: This study explores the biodegradation capabilities of a specific strain of Azoarcus, shedding light on its potential for cleaning up sites contaminated with chlorinated solvents. (Deng et al., 2020).
  • Theoretical Investigations of Difluorobenzene Interacting with Ne and Infrared Analysis of 1, 1-Dichloroethylene from Synchrotron Data: Analyzes the infrared spectroscopy data of 1,1-Dichloroethylene, contributing to better molecular understanding through high-resolution spectroscopy. (Kamari, 2016).
  • Highly Selective Gas-Phase Synthesis of 1, 1-Dichloroethylene from 1, 1, 2-Trichloroethane Over Supported Amine Catalysts: Discusses a novel method for the synthesis of 1,1-Dichloroethylene, highlighting advancements in chemical manufacturing processes. (Tang et al., 2015).
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Density (d 5°C/ 4°C): 1.238 - 1.242
The material is stabilised with hydroquinone monomethyl ether.
At time of analytical testing a content of >100 ppm stabiliser was determined.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Liver, Nose
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-9.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-23.0 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)