Fontos dokumentumok
74856
(−)-Linalool
analytical standard
Szinonimák:
(R)-(−)-Linalool, (R)-(−)-3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
optikai aktivitás
[α]20/D −20±2°, neat
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.4615 (lit.)
n20/D 1.462
bp
198 °C (lit.)
sűrűség
0.862 g/mL at 20 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
C\C(C)=C\CC[C@@](C)(O)C=C
InChI
1S/C10H18O/c1-5-10(4,11)8-6-7-9(2)3/h5,7,11H,1,6,8H2,2-4H3/t10-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CDOSHBSSFJOMGT-JTQLQIEISA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Tea samples using headspace-solid phase microextraction, followed by enantioselective gas chromatography with flame ionization detection (HS-SPME-GC-FID).
- Food matrices using headspace-solid phase microextraction (HS-SPME) coupled to gas chromatography–combustion-isotope ratio mass spectrometry (GC–C-IRMS).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
166.3 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
74.6 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?