Merck
W259500
Sigma-Aldrich
β-Ionone
predominantly trans, ≥97%, FCC, FG
Szinonimák:
4-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexenyl)-3-buten-2-one
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13H20O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
192.30
FEMA-szám:
2595
Beilstein:
1909544
Európai Tanács szám:
142
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
7.008
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
berry; woody; floral; sweet
grade:
FG
Fragrance grade
Kosher
biológiai forrás:
synthetic
Ügynökség:
follows IFRA guidelines
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Teszt
≥97%
törésmutató
n20/D 1.52 (lit.)
bp
126-128 °C/12 mmHg (lit.)
sűrűség
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
berry; woody; floral; sweet
SMILES string
CC(=O)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C13H20O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h7-8H,5-6,9H2,1-4H3/b8-7+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PSQYTAPXSHCGMF-BQYQJAHWSA-N
Related Categories
Általános leírás
β-Ionone is one of the main volatile compounds identified in green tea and tomatoes.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Taste at 1-20 ppm
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Enzymatic modification of tomato homogenate and its effect on volatile flavor compounds.
Yilmaz E, et al.
Journal of Food Science, 67(6), 2122-2125 (2002)
Further Investigation of Flavor Constituents in Manufactured Green Tea
Yamanishi T, et al.
Agricultural and Biological Chemistry, 34(4), 599-608 (1970)
Mun-Ock Kim et al.
Molecular cancer therapeutics, 9(4), 833-843 (2010-04-01)
beta-Ionone (ION), an end-ring analogue of beta-carotenoid, has been known to inhibit tumor cell growth and induce apoptosis in various types of cancer cells. Nevertheless, its apoptosis-related molecular mechanisms remain unclear. Here, we first investigated the molecular mechanisms by which
Selvamani Asokkumar et al.
Molecular and cellular biochemistry, 363(1-2), 335-345 (2011-12-22)
Nowadays, in developing countries like India, incidence of lung cancer is increasing rapidly, and as a consequence it has become the most common cause of malignancy-associated death. This study is aimed to evaluate the therapeutic efficacy of beta-ionone (ION), a
Hiroki Irieda et al.
Biochemistry, 50(22), 4912-4922 (2011-05-07)
Organisms sense and respond to environmental stimuli through membrane-embedded receptors and transducers. Sensory rhodopsin I (SRI) and sensory rhodopsin II (SRII) are the photoreceptors for the positive and negative phototaxis in microorganisms, respectively. They form signaling complexes in the membrane