Merck
W234907
Sigma-Aldrich
Cyclohexyl acetate
≥98%, FG
About This Item
Lineáris képlet:
CH3COOC6H11
CAS-szám:
Molekulatömeg:
142.20
FEMA-szám:
2349
EC-szám:
Európai Tanács szám:
217
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
9.027
NACRES:
NA.21
grade:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Teszt
≥98%
törésmutató
n20/D 1.439 (lit.)
bp
172-173 °C (lit.)
sűrűség
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
musty; fruity; sweet
SMILES string
CC(=O)OC1CCCCC1
InChI
1S/C8H14O2/c1-7(9)10-8-5-3-2-4-6-8/h8H,2-6H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YYLLIJHXUHJATK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Cyclohexyl acetate is a monocyclic ester that can be used as a flavoring agent and fragrance ingredient.
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
136.4 °F - DIN 51758
Lobbanási pont (C)
58 °C - DIN 51758
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Fragrance material review on cyclohexyl acetate
Bhatia SP, et al.
Food And Chemical Toxicology, 46(12), S52-S55 (2008)
A toxicologic and dermatologic assessment of cyclic acetates when used as fragrance ingredients
Belsito D, et al.
Food And Chemical Toxicology, 46(12), S1-S27 (2008)