Merck
W430622
Sigma-Aldrich
2-Methylbutyl-3-methyl-2-butenoate
≥95%, FG
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H18O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
170.25
FEMA-szám:
4306
UNSPSC kód:
12164502
Flavis-szám:
09.942
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
berry; fresh; green; floral; fruity
grade:
FG
élelmiszer allergén:
no known allergens
grade
FG
Minőségi szint
szab. megfelelőség
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Teszt
≥95%
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
berry; fresh; green; floral; fruity
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
167.7 °F
Lobbanási pont (C)
75.4 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)