Merck
W324426
Sigma-Aldrich
2,3,5-Trimethylpyrazine
greener alternative
natural, ≥95%, FG
Szinonimák:
Potato pyrazine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H10N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
122.17
FEMA-szám:
3244
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
14.019
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
cocoa; musty; nutty; peanut; potato
grade:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Ügynökség:
follows IFRA guidelines
élelmiszer allergén:
no known allergens
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Minőségi szint
Ügynökség
follows IFRA guidelines
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Teszt
≥95%
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
szennyeződések
≤0.3% water
törésmutató
n20/D 1.5040 (lit.)
bp
171-172 °C (lit.)
sűrűség
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
környezetbarátabb alternatív kategória
Érzékszervi
cocoa; musty; nutty; peanut; potato
SMILES string
Cc1cnc(C)c(C)n1
InChI
1S/C7H10N2/c1-5-4-8-6(2)7(3)9-5/h4H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IAEGWXHKWJGQAZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2,3,5-Trimethylpyrazine is a volatile organic flavor component of roasted coffee beans , cooked rice and soy paste. It has baked goods, roasted barley, cocoa, coffee, popcorn, baked potatoes, roasted peanut like odor.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Alkalmazás
2,3,5-Trimethylpyrazine can be used as a flavor ingredient in food industries.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
129.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
54 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Safety assessment of 2-ethyl-3,(5 or 6) dimethylpyrazine as a food ingredient
Burdock GA and Carabin IG
Regulatory Toxicology and Pharmacology, 50(3), 303-312 (2008)
Analysis of roasted coffee bean volatiles by using comprehensive two-dimensional gas chromatography-time-of-flight mass spectrometry
Ryan D, et al.
Journal of Chromatography A, 1054(1-2), 57-65 (2004)
Effects of odor generated from the glycine/glucose Maillard reaction on human mood and brainwaves
Zhou L, et al.
Food & Function, 7(6), 2574-2581 (2016)
Characterization of the volatile substances and aroma components from traditional soypaste.
Zhang Y, et al.
Molecules (Basel), 15(5), 3421-3427 (2010)
Deng-Rong Xiao et al.
Scientific reports, 5, 17120-17120 (2015-11-27)
The aroma attributes of sulfurous, mushroom and earthy are the most important characteristics of the aroma of Tuber melanosporum. However, these three aroma attributes are absent in the T. melanosporum fermentation system. To improve the quality of the aroma, repeated