Merck
W213000
Sigma-Aldrich
Benzaldehyde propylene glycol acetal, mixture of isomers
≥95%, FG
Szinonimák:
4-Methyl-2-phenyl-1,3-dioxolane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H12O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
164.20
FEMA-szám:
2130
EC-szám:
Európai Tanács szám:
2226
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
6.032
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Kosher
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Teszt
≥95%
törésmutató
n20/D 1.509 (lit.)
bp
83-85 °C/4 mmHg (lit.)
sűrűség
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
bitter; woody; sweet
SMILES string
CC1COC(O1)c2ccccc2
InChI
1S/C10H12O2/c1-8-7-11-10(12-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,10H,7H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CDIKGISJRLTLRA-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
The product is an isomeric mixture of benzaldehyde propylene glycol acetal (Benzaldehyde PG acetal). It can be prepared from benzaldehyde and propylene glycol, via condensation reaction. Specific gravity of benzaldehyde PG acetal is 1.068 – 1.073 at 20°C. It has been identified as one of the volatile compound present in the artificial caramel and chocolate samples by non-equilibrated solid-phase microextraction/gas chromatography/mass spectrometry.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
235.4 °F
Lobbanási pont (C)
113 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Burdock GA.
Fenaroli's Handbook of Flavor Ingredients, Fifth Edition, 135-135 (2004)
Headspace solid-phase microextraction analysis of artificial flavors.
Coleman WM and Dube MF.
Journal of the Science of Food and Agriculture, 85(15), 2645-2654 (2005)