Merck
W6985
Octanoic acid-1-13C
API for Clinical Studies
Szinonimák:
Caprylic acid-1-13C
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)613CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
145.20
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
grade
cGMP
izotóptisztaság
≥99 atom % 13C
törésmutató
n20/D 1.4284 (lit.)
bp
237 °C (lit.)
mp
16 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+1
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
CCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)/i8+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WWZKQHOCKIZLMA-VJJZLTLGSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)