Fontos dokumentumok
D104809
Dihydrocoumarin
99%
Szinonimák:
3,4-Dihydro-1-benzopyran-2-one, Benzodihydropyrone, Hydrocoumarin
Teszt
99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.556 (lit.)
bp
272 °C (lit.)
mp
24-25 °C (lit.)
sűrűség
1.169 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=C1CCc2ccccc2O1
InChI
1S/C9H8O2/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-4H,5-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VMUXSMXIQBNMGZ-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
>212.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 100 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?