Merck
307378
Butyl propionate
99%
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
Lineáris képlet:
C2H5CO2(CH2)3CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
130.18
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
gőzsűrűség
4.5 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
799 °F
törésmutató
n20/D 1.401 (lit.)
bp
145 °C/756 mmHg (lit.)
sűrűség
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCOC(=O)CC
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-5-6-9-7(8)4-2/h3-6H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BTMVHUNTONAYDX-UHFFFAOYSA-N
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
The isothermal vapor–liquid equilibrium for propionic acid and butyl propionate was studied. The rate co-efficient for the gas-phase reaction of butyl propionate with OH radical was studied by both absolute and relative methods.
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
100.4 °F
Lobbanási pont (C)
38 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Kai Craenen et al.
Frontiers in behavioral neuroscience, 14, 609660-609660 (2021-01-26)
Previous studies suggested a causal link between pre-natal exposure to ionizing radiation and birth defects such as microphthalmos and exencephaly. In mice, these defects arise primarily after high-dose X-irradiation during early neurulation. However, the impact of sublethal (low) X-ray doses
Hong-Sheng Pan et al.
Journal of chemical ecology, 47(1), 87-98 (2021-01-07)
Plant-derived volatiles play a significant role in host selection of phytophagous insects, but their role in seasonal host shifts remain unclear. The polyphagous mirid bug Apolygus lucorum displays marked seasonal host alternation. During summer, volatiles from flowering plants play a
M I Banton et al.
Journal of toxicology and environmental health. Part A, 61(2), 79-105 (2000-10-14)
Two inhalation studies were conducted to evaluate the possible subchronic and developmental toxic effects of n-butyl propionate. In the subchronic study, Sprague-Dawley rats (15/sex/group) were exposed to 0, 250, 750, or 1500 ppm vapor for 6 h/d, 5 d/wk for
Multiphase equilibria for binary and ternary mixtures containing propionic acid,< i> n</i>-butanol, butyl propionate, and water.
Fluid Phase Equilibria, 216(2), 219-228 (2004)
Peng Liang et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 11(18), 4097-4102 (2010-08-19)
Rate coefficients for the gas-phase reactions of OH radicals with n-propyl butyrate (k(1)), n-butyl propionate (k(2)) and n-butyl butyrate (k(3)) are measured by both absolute and relative methods. The kinetics data obtained over the temperature range 273-372 K are used