Merck
W218901
Sigma-Aldrich
Isobutyl isobutyrate
≥97%
Szinonimák:
2-Methylpropyl 2-methylpropanoate
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CHCO2CH2CH(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
144.21
FEMA-szám:
2189
Beilstein:
1701355
EC-szám:
Európai Tanács szám:
292
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
9.417
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
Kosher
szab. megfelelőség
FDA 21 CFR 172.515
gőznyomás
1 mmHg ( 39.9 °C)
Teszt
≥97%
öngyulladási hőmérséklet
810 °F
törésmutató
n20/D 1.398 (lit.)
bp
145-152 °C (lit.)
mp
−81 °C (lit.)
sűrűség
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
ethereal; fruity
SMILES string
CC(C)COC(=O)C(C)C
InChI
1S/C8H16O2/c1-6(2)5-10-8(9)7(3)4/h6-7H,5H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RXGUIWHIADMCFC-UHFFFAOYSA-N
Jogi nyilatkozat
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
104.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
40 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)