Fontos dokumentumok
63759
7-Mercapto-4-methylcoumarin
≥97.0% (GC)
Szinonimák:
4-Methyl-7-thioumbelliferone
Teszt
≥97.0% (GC)
form
solid
fluoreszcencia
λex 358 nm; λem 385 nm in methylene chloride
SMILES string
CC1=CC(=O)Oc2cc(S)ccc12
InChI
1S/C10H8O2S/c1-6-4-10(11)12-9-5-7(13)2-3-8(6)9/h2-5,13H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BYDNGJQDDNBAHI-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3