Fontos dokumentumok
Z163961
Sigma-Aldrich
Gravity column
Short
Szinonimák:
Gravity Filter
About This Item
UNSPSC kód:
23151816
NACRES:
NB.51
Csatlakozó
joint ST/NS24/40
H × belső átmérő × külső átmérő
33 cm × 24 mm × 28 mm
Related Categories
Általános leírás
Gravity column can prevent special moment frame structures from collapsing.
Tulajdonságok és előnyök
  • Provided with a 4mm polytetrafluoroethylene (PTFE) stopcock
  • Has no frit and uses a glass-wool plug and sand
  • Use along with coarse silica gel (e.g., Cat. No. 60744) for fast and general-purpose purification.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
The influence of gravity column continuity on the seismic performance of special steel moment frame structures
Flores F, et al.
ACC Journal, 118, 217-230 (2016)