Merck
T69809
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trimethoxybenzoyl chloride
98%
Szinonimák:
3,4,5-Trimethoxybenzoic acid chloride, Tri-O-methylgalloyl chloride, Trimethylgalloyl chloride
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3O)3C6H2COCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
230.64
Beilstein:
403117
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
bp
185 °C/18 mmHg (lit.)
mp
81-84 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COc1cc(cc(OC)c1OC)C(Cl)=O
InChI
1S/C10H11ClO4/c1-13-7-4-6(10(11)12)5-8(14-2)9(7)15-3/h4-5H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BUHYMJLFRZAFBF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Luís Sánchez-del-Campo et al.
International journal of molecular sciences, 10(12), 5398-5410 (2010-01-08)
Dihydrofolate reductase (DHFR) is the subject of intensive investigation since it appears to be the primary target enzyme for antifolate drugs. Fluorescence quenching experiments show that the ester bond-containing tea polyphenols (-)-epigallocatechin gallate (EGCG) and (-)-epicatechin gallate (ECG) are potent
Ruinan Yang et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 370(3), 864-875 (2019-04-19)
Castration-resistant prostate cancer that has become resistant to docetaxel (DTX) represents one of the greatest clinical challenges in the management of this malignancy. There is an urgent need to develop novel therapeutic agents to overcome chemoresistance and improve the overall