Merck
SMB00946
Sigma-Aldrich
Dihydrogenistein
≥95%
Szinonimák:
4′,5,7-Trihydroxyisoflavan-4-one
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H12O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
272.25
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.25
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥95%
form
solid
technika/technikák
HPLC: suitable
szín
white to yellow
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C15H12O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)11-7-20-13-6-10(17)5-12(18)14(13)15(11)19/h1-6,11,16-18H,7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UQGVUYNHDKMLSE-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Dihydrogenistein is a metabolite of the soy isoflavone genistin.
Metabolomics research
Egyéb megjegyzések
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)