Fontos dokumentumok
345504
2,4,6-Trichlorobenzoyl chloride
97%
Szinonimák:
2,4,6-Trichlorobenzoyl chloride
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.5754 (lit.)
bp
107-108 °C/6 mmHg (lit.)
sűrűség
1.561 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
acyl chloride
chloro
SMILES string
ClC(=O)c1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C7H2Cl4O/c8-3-1-4(9)6(7(11)12)5(10)2-3/h1-2H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OZGSEIVTQLXWRO-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- γ-lactone and δ-lactone
- aliphatic aromatic anhydrides, required for the synthesis of amphiphilic hyaluronan
- mixed anhydride, required for the synthesis of angelate esters
- synthesis of both spongistatin 1 and spongistatin 2
- large-ring lactones in high yields.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)