Merck
92176
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trimethoxybenzyl chloride
≥98.0% (AT)
Szinonimák:
5-(Chloromethyl)pyrogallol trimethyl ether
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H13ClO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
216.66
Beilstein:
911181
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
crystals
Teszt:
≥98.0% (AT)
Teszt
≥98.0% (AT)
Forma
crystals
mp
60-63 °C
oldhatóság
methanol: 0.1 g/mL, clear
funkcionális csoport
chloro
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COc1cc(CCl)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C10H13ClO3/c1-12-8-4-7(6-11)5-9(13-2)10(8)14-3/h4-5H,6H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XXRUQNNAKXZSOS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)