Merck
526118
Sigma-Aldrich
4-(Dimethylamino)benzoyl chloride
97%
Szinonimák:
DMABC
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2NC6H4COCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
183.63
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
mp
145-149 °C (lit.)
funkcionális csoport
acyl chloride
amine
SMILES string
CN(C)c1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C9H10ClNO/c1-11(2)8-5-3-7(4-6-8)9(10)12/h3-6H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UGJDXRVQCYBXAJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
4-(Dimethylamino)benzoyl chloride is also referred to as 4-(chloroformyl)-N,N-dimethylaniline.
Material is reported to be very moisture sensitive. Handle under an inert atmosphere
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)