Merck
M86006
Sigma-Aldrich
Methyl 3,4,5-trimethoxybenzoate
98%
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3O)3C6H2CO2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
226.23
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
solid
bp
274-275 °C (lit.)
mp
82-84 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1
InChI
1S/C11H14O5/c1-13-8-5-7(11(12)16-4)6-9(14-2)10(8)15-3/h5-6H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KACHFMOHOPLTNX-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)